Vai a
BL3H9AE4F3BC
BLD Pharmatech
Vinyl dodecanoate
Sinonimo/i:
vinyl laurate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
20,00 €
100 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
65,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H26O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.36
MDL number:
SKU del venditore: BD156476-25G
20,00 €
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C14H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h4H,2-3,5-13H2,1H3
Inchi Key
GLVVKKSPKXTQRB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)