Vai a
NMIM924
(-)-Ephedrine hydrochloride
NMI Australia
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16NOCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.69
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-074-6
eCl@ss:
25140904
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
room temp
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
InChI key
BALXUFOVQVENIU-GNAZCLTHSA-N
General description
Ephedrine is a methamphetamine analog commonly used as a stimulant and appetite suppressant. It is also found as an active constituent in herbs used for traditional Chinese medicine, such as má huáng. This reference material can be used as a starting material in the preparation of calibrators or controls for clinical or forensic applications or in quality control testing of dietary supplements containing ephedrine.
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)