Vai a
NMIP1372
Endosulfan sulfate
NMI Australia
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6Cl6O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
422.92
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Il prodotto NMIP1372 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C9H6Cl6O4S/c10-5-6(11)8(13)4-2-19-20(16,17)18-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2
InChI key
AAPVQEMYVNZIOO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Endosulfan sulfate
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)