Vai a
NMIS002
5α-Androstan-3α,17β-diol-17β-glucuronide
NMI Australia
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H40O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.58
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)