Merck
CH4424851824
ChemBridge Corporation
(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)(4-chlorobenzyl)amine hydrobromide
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.65
Numero MDL:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Iupac Name
N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-N-(4-chlorobenzyl)amine hydrobromide
Inchi Code
1S/C15H14ClNO2.BrH/c16-13-4-1-11(2-5-13)8-17-9-12-3-6-14-15(7-12)19-10-18-14;/h1-7,17H,8-10H2;1H
InChI
YRKOLPDCFFNWFI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5946121
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5946121_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica