Vai a
COM448611368
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl (3Z)-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)piperidine-1-carboxylate
Sinonimo/i:
tert-butyl (3Z)-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)-1-piperidinecarboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H23O4N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.34
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-5-18-12(16)9-11-7-6-8-15(10-11)13(17)19-14(2,3)4/h9H,5-8,10H2,1-4H3/b11-9-
Inchi Key
ADHUSARVCHQJCU-LUAWRHEFSA-N
Purity
98%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)