Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C8H10FNO2/c1-11-4-5-12-8-3-2-7(9)6-10-8/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Inchi Key
DFSYOWPLGXRNLV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Fluoro-2-(2-methoxyethoxy)pyridine
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?