Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C8H13N3S/c1-10-3-5-11(6-4-10)8-9-2-7-12-8/h2,7H,3-6H2,1H3
Inchi Key
OSPDKPFPBGJRTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?