Passa al contenuto
COM448635566
Combi-Blocks, Inc.
2,3-Dichloro-5-ethoxypyridine
Sinonimo/i:
2,3-dichloro-5-ethoxypyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.04
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H7Cl2NO/c1-2-11-5-3-6(8)7(9)10-4-5/h3-4H,2H2,1H3
Inchi Key
XZBMJARTHCYJRH-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Dichloro-5-ethoxypyridine
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1941
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)