Vai a
COM448635575
Combi-Blocks, Inc.
1-(5-Bromopyridin-2-yl)azepane
Sinonimo/i:
1-(5-bromo-2-pyridinyl)azepane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H15N2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.16
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H15BrN2/c12-10-5-6-11(13-9-10)14-7-3-1-2-4-8-14/h5-6,9H,1-4,7-8H2
Inchi Key
MTYJNKMYXIMVFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(5-Bromopyridin-2-yl)azepane
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)