Vai a
COMH93D5FFCA
Combi-Blocks, Inc.
3,6-Dibromo-9-(2-naphthalenyl)-9h-carbazole
Sinonimo/i:
3,6-dibromo-9-(naphthalen-2-yl)-9H-carbazole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C22H13N1Br2
Peso molecolare:
451.16
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C22H13Br2N/c23-16-6-9-21-19(12-16)20-13-17(24)7-10-22(20)25(21)18-8-5-14-3-1-2-4-15(14)11-18/h1-13H
Inchi Key
ZPMPPIIUVAZBBQ-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)