Vai a
COMH93D61DFD
Combi-Blocks, Inc.
2-Hydrazino-5,7-dimethylquinolin-8-ol
Sinonimo/i:
2-hydrazino-5,7-dimethyl-8-quinolinol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H13O1N3
Peso molecolare:
203.24
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H13N3O/c1-6-5-7(2)11(15)10-8(6)3-4-9(13-10)14-12/h3-5,15H,12H2,1-2H3,(H,13,14)
Inchi Key
YMOPKPJDBNRMRC-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)