Vai a
ENA321763243
Enamine
4-[(5-cyanopyridin-2-yl)oxy]benzoic acid
Sinonimo/i:
4-[(5-cyano-2-pyridinyl)oxy]benzoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
165,90 €
250 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
220,50 €
500 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
379,10 €
1 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
503,90 €
2.5 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
944,60 €
5 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
1374,90 €
10 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
2017,10 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C13H8O3N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.22
MDL number:
SKU del venditore: EN300-74809-100MG
165,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C13H8N2O3/c14-7-9-1-6-12(15-8-9)18-11-4-2-10(3-5-11)13(16)17/h1-6,8H,(H,16,17)
Inchi Key
IVUDWMJNAPABOO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95
Storage temp.
RT
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)