Vai a
ENA447957504
Enamine
4-aminocyclohexane-1-sulfonic acid
Sinonimo/i:
4-aminocyclohexanesulfonic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
589,70 €
100 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
757,40 €
250 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
1061,60 €
500 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
1645,30 €
1 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
2096,40 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H13O3N1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.24
MDL number:
SKU del venditore: EN300-207287-50MG
589,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H13NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h5-6H,1-4,7H2,(H,8,9,10)
Inchi Key
RFUPCOHASVQTME-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95
Storage temp.
RT
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)