Merck
MAT047025275
Matrix Scientific
5-(Diisopropylamino)amylamine
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.34
Numero MDL:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Iupac Name
N~1~,N~1~-diisopropyl-1,5-pentanediamine
Inchi Code
1S/C11H26N2/c1-10(2)13(11(3)4)9-7-5-6-8-12/h10-11H,5-9,12H2,1-4H3
InChI
CIFBCEXYFFKMEB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007569.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007569.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica