Merck
MAT047031012
Matrix Scientific
3-[(2-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-benzofuran-3-carbonyl)-amino]-benzoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.33
Numero MDL:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Iupac Name
3-{[(2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-yl)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C17H17NO4/c1-10-15(13-7-2-3-8-14(13)22-10)16(19)18-12-6-4-5-11(9-12)17(20)21/h4-6,9H,2-3,7-8H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
InChI
GYIRFGYREKCEGK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/011959.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/011959.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica