Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 610,00 € |
Informazioni su questo articolo
610,00 €
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6H5-3, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
GenBank accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TCF7L2(6934)
General description
Immunogen
Application
è stato riportato che un lotto rappresentativo di questo anticorpo ha determinato l′immunocolorazione positiva per TCF-4 in cellule fissate con paraformaldeide 4%/PBS (Amir, A. L., 2003).
Immunoprecipitazione:
è stato riportato che un lotto rappresentativo di questo anticorpo ha determinato l′immunoprecipitazione di TCF-4 presente nel lisato totale di cellule SW620 come complesso con la β-catenina (Persad, S., 2001).
Saggio di supershift:
è stato riportato che un lotto rappresentativo di questo anticorpo ha determinato il supershift dei complessi TCF-4:DNA nei saggi di di spostamento della mobilità elettroforetica (EMSA) (Amir, A. L., 2003).
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
DLD1 (adenocarcinoma colorettale umano), cellule Cos-1 o cellule HCT116 (carcinoma colorettale umano).
Western blotting:
questo lotto a una concentrazione di 0,5-2 μg/mL ha permesso di rivelare TCF-4 in lisati di cellule Cos-1 esprimenti questo fattore transfettato (N° Cat. 21-174).
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description clone 6H5-3, Upstate®, from mouse | description - | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description from mouse |
| clone 6H5-3, monoclonal | clone monoclonal, 6H5-3 | clone 1G4, recombinant monoclonal | clone monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate ALEXA FLUOR™ 647 | conjugate unconjugated | conjugate - |
| species reactivity mouse, human | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity human, rat | species reactivity human, mouse |
| biological source mouse | biological source - | biological source rabbit | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form - | antibody form purified antibody | antibody form - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?