Vai a
144232
Replacement Impeller Drum
for use with RCS® Standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41122409
eCl@ss:
32035490
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
air monitoring
food and beverages
compatibility
for use with RCS® Standard
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
940511
Spare part for the sampling head of the RCS Standard.
Legal Information
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)