Vai a
MATFLAGELLIN
Flagellina, controllo per NEP per test di attivazione dei monociti del sistema PyroMAT®
for use with PyroMAT® System
Sinonimo/i:
NEP, controllo NEP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
936,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116130
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
32160606
Suitability:
pyrogenic bacteria
Manufacturer/tradename:
PyroMAT®
Application(s):
pharmaceutical
pyrogen testing
Storage temp.:
−20°C
936,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
PyroMAT®
feature
Non-endotoxin pyrogen control of flagellin for use in monocyte activation test
manufacturer/tradename
PyroMAT®
application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
compatibility
configured for PyroDetect System, for use with PyroMAT® System
shipped in
cooler
storage temp.
−20°C
suitability
pyrogenic bacteria
General description
Il sistema PyroMAT® utilizza cellule monocitiche umane Mono-Mac-6 (MM6) crioconservate come fonte di monociti. La risposta a una gamma completa di pirogeni, comprese le endotossine e i pirogeni non endotossinici (NEP), è determinata dalla misurazione mediante ELISA dell'interleuchina-6 (IL-6) prodotta dalle cellule Mono-Mac-6.
Il controllo flagellina, per l′analisi dei NEP, è una preparazione di flagellina ottenuta da Salmonella typhimurium e fornita in forma liofilizzata. La flagellina è un pirogeno non endotossinico (NEP) che attiva il recettore TLR5 dei monociti e che può essere utilizzato come controllo positivo con il sistema PyroMAT® (Test dell′attivazione monocitaria per il rilevamento dei pirogeni).
Application
Il controllo flagellina, per l′analisi dei NEP (pirogeni non endotossici), può essere utilizzato come controllo positivo con il sistema PyroMAT®. Deve essere utilizzato nell′ambito della validazione specifica del prodotto (PSV) e per le analisi di routine, per dimostrare che il sistema è in grado di rilevare la presenza di pirogeni non endotossici contaminanti nei prodotti farmaceutici.
Biochem/physiol Actions
Agonista del TLR-5
Features and Benefits
Prodotto privo di endotossine alla concentrazione d'uso nei test MAT Purezza: ≥ 95% (SDS-PAGE)
Preparation Note
Conservare i flaconcini sigillati a -20°C
Non utilizzare i flaconcini non ancora aperti dopo la data di scadenza
Conservare le aliquote risospese a -20°C
La durata di conservazione delle aliquote è indicata nella scheda tecnica
Legal Information
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MATHKSAMATFSL1MATRESIQUIM0D
description
for use with PyroMAT® System
description
for use with PyroMAT® System
description
for use with PyroMAT®
description
for use with PyroMAT®
suitability
pyrogenic bacteria
suitability
pyrogenic bacteria
suitability
mycoplasma pyrogenic
suitability
Pyrogenic viruses
manufacturer/tradename
PyroMAT®
manufacturer/tradename
PyroMAT®
manufacturer/tradename
PyroMAT®
manufacturer/tradename
PyroMAT®
compatibility
configured for PyroDetect System, for use with PyroMAT® System
compatibility
for use with PyroMAT® System
compatibility
for use with PyroMAT®
compatibility
for use with PyroMAT®
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)