Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 426,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
426,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description - | description - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 |
Rb Olfactory Receptor Family 2 antibody Sigma-Aldrich | - |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?