Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 μg | Spedizione prevista il27 novembre 2026daMerck Life Science S.r.l. | 484,00 € |
100 μg | Spedizione prevista il27 novembre 2026daMerck Life Science S.r.l. | 1800,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
eCl@ss:
32160702
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description whole antiserum | description lyophilized, Calbiochem® | description ≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?