Vai a
DDMISC0010
Direct Detect® Spotting Tray
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32160606
manufacturer/tradename
Direct Detect®
technique(s)
protein quantification: suitable
shipped in
ambient
General description
The Direct DetectTM Spotting Tray is designed to hold 5 Assay-free Cards for rapid spotting.
Legal Information
DIRECT DETECT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)