Vai a
FR139376080
Estapor® Fluorescent Carboxylated microspheres
F1-XC-010 FluoXC COOH PS 1%, Green Fluorescent carboxylated microspheres 160nm, Lateral Flow Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Sinonimo/i:
Detector Particles, Fluorescent Beads
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
13102026
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
manufacturer/tradename
Estapor®
packaging
bottle of 10ml-10L (dark bottle)
concentration
1% solids
technique(s)
lateral flow assay: suitable (Immunoassay)
color
fluorescent green
matrix
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
bead diameter
0.130-0.190 μm±<5%
capacity
>300 μeq/g surface charge density
λmax
470 nm (Emission at 525 nm)
functional group
carboxylic acid (COOH)
storage temp.
2-8°C
General description
Estapor® microspheres have been the top choice for many lateral flow diagnostic test manufacturers. Used in millions of assays made by internationally known brands, our microspheres are adapted to both qualitative and quantitative Lateral Flow Immunoassays. Our XC fluorescent microspheres are best suited to quantitative lateral flow assays. With their monodispersity and uniformity, creating a standard curve for analyte quantification is easy and reliable.
Application
Main applications of the fluorescent microspheres include qualitative and quantitive Laterflow Immunoassays (LFIA)
Legal Information
Estapor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)