Vai a
LCWP04701
Filtro a membrana Mitex
Mitex™, filter diam. 47 mm, hydrophobic, white
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in PTFE con pori da 10,0 μm
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
10.0 μm pore size, 60 % porosity
Material:
PTFE membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophobic
Diam.:
47 mm
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Mitex™
parameter
14 L/min-cm2 air flow rate, 220 mL/min-cm2 water flow rate, 260 °C max. temp.
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
130 μm
color
white
matrix
Mitex™
pore size
10.0 μm pore size, 60 % porosity
bubble point
≥0.05 bar, ethanol at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Codice del filtro: LCWP
La membrana Mitex™ in PTFE resiste a quasi tutti i liquidi, inclusi solventi organici, acidi e basi concentrate, propellenti e fluidi criogenici. La membrana Mitex è priva di supporto ma comunque facile da manipolare, associando alla comodità di una membrana con supporto la versatilità di una membrana in puro PTFE. La membrana Mitex è idrofoba.
Caratteristiche e vantaggi:
•Estesa compatibilità chimica
•Biologicamente e chimicamente inerte
•Stabile a temperature oltre i 260 °C (500 °F) e al di sotto di -100 °C (-148 °F)
Applicazioni:
Chiarificazione di acidi, basi e fluidi criogenici; chiarificazione di propellenti; analisi di fluidi idraulici; isolamento dell′RNA
Tipo di filtro: filtro per screening
Application
Dimensione dei pori 10,0 µm, PTFE idrofobo, 47 mm
Legal Information
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro a membrana Mitex
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)