Vai a
MCGEXPRIN
MAS-100 CG EX® External Printer
for use with MAS-100 CG Ex® (microbial compressed gas sampler)
Sinonimo/i:
External Printer, Printer
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
2140,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
JA.11
UNSPSC Code:
41103403
2140,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
MAS-100 CG Ex®
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 CG Ex® (microbial compressed gas sampler)
General description
MAS-100 CG Ex® External Printer is designed to print the sampling parameters of MAS-100 CG Ex® microbial compressed gas sampler after sampling of compressed gases like compressed air, oxygen, nitrogen etc.
Other Notes
Please note the MAS-100 CG Ex® External Printer comes with compatible cable.
Legal Information
MAS-100 CG Ex is a registered trademark of MBV AG
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MACGA4VP1MAMHA4VP1MAVFA4VP2
description
for use with MAS-100 CG Ex® (microbial compressed gas sampler)
description
A4 paper format
description
The MAS-100 Iso MH Sampler validation protocol is available to make validation faster and easier and ensures that your system′s performance remains compliant with its validated specifications.
description
for use with MAS-100 VF® Microbial Air Samplers
compatibility
for use with MAS-100 CG Ex® (microbial compressed gas sampler)
compatibility
for use with MAS-100 CG Ex® system.
compatibility
-
compatibility
for use with MAS-100 VF® Microbial Air Samplers
manufacturer/tradename
MAS-100 CG Ex®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
MAS-100®
manufacturer/tradename
-
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
industrial qc
application(s)
-
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)