Vai a
MX0095
Malachite Green Oxalate
90% (TiCl3, titration), Amax, 616-620 nm 0.51
Sinonimo/i:
Malachite Green Oxalate, Basic Green 4
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
2[NH(CH3)2C6H4C(C6H5)=C6H4=N(CH3)2]+3HOOCCOOH
Numero CAS:
Colour Index Number:
42000
UNSPSC Code:
41116121
EC Index Number:
241-922-5
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
90% (TiCl3, titration)
form
crystals
color
green
mp
~159 °C
Amax
0.51 at 616-620 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(C)(C)c1ccc(cc1)[C+](c3ccc(cc3)N(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C23H25N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17H,1-4H3/q+1
InChI key
VFCNQNZNPKRXIT-UHFFFAOYSA-N
General description
For staining of bacterial polysaccharides and spores
Malachite Green Oxalate
MX0095-3 25g Glass Bottle
Application
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
For staining of bacterial polysaccharides and spores
Analysis Note
Absorbance at maximum0.51AU minAbsorbance maximum wavelength616-620nmAbsorbance ratio; (P-15/P+15)1.00-1.15Assay (TiCl3 titration)90% minColorGreenFormCrystals
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Regarding MX0095-3 on the SDS it use to carry the Molecular weight and now it does not. I have 2 questions: 1. why does the SDS not have this molecular weight listed anymore and 2. when was this material discontinued?
    1 risposta
    1. This product has been deleted for over 1 year. Other Malachite Green oxalate salt products remain available. The molecular weight for this product is not published on the product page or other documents. However, it is reported under the CAS number at PubChem. See the links below for additional information:
      PubChem CAS 18015-76-4
      https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/14513293
      Other Malachite Green product options
      https://www.sigmaaldrich.com/search/malachite-green-oxalate-salt?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=malachite%20green%20oxalate%20salt&type=product