Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 479,00 € |
479,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartivoltage measuring range
250 V (10A)
Quality Segment
compatibility
for use with Mobius® Power Mix - all sizes
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| compatibility for use with Mobius® Power Mix - all sizes | compatibility for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes | compatibility for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes | compatibility for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes |
| Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 |
| voltage measuring range 250 V (10A) | voltage measuring range - | voltage measuring range - | voltage measuring range - |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?