Vai a
NM0025
NovaSeal Battery Powered Tool Jaw Assembly
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 each
Spedizione prevista il14 dicembre 2026daMerck Life Science S.r.l.
504,00 €
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
504,00 €
Spedizione prevista il14 dicembre 2026Dettagli
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
NM0044NM0043NM0045
description
-
description
AC/DC input 220 V / 240 V AC, EuroPlug, Kit content : crimping tool, 10,8V Li-ion battery, battery charger
description
AC/DC input 100 V / 120 V AC, US/Japan plug, Kit content : crimping tool, 10,8V Li-ion battery, battery charger
description
AC/DC input 220 V / 240 V AC, UK plug, Kit content : crimping tool, 10,8V Li-ion battery, battery charger
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)