Vai a
NM0047
NovaSeal Battery Charger
Battery Charger 220 - 240 V European Plug
Sinonimo/i:
Battery charger for NovaSeal crimping tool
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 each
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
621,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41121815
eCl@ss:
32049213
621,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0044
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
NM0046NM0048NM0042
vibrant-m
NM0048
NovaSeal Battery Charger
description
Battery Charger 220 - 240 V European Plug
description
Battery Charger 100 -120 V US and Japan Plug
description
Battery Charger 220 - 240 V UK Plug
description
Battery, 10.8 V Li-ion
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0044
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0043
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0045
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NovaSeal Battery Charger
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)