Vai a
PG9H9BB38768
PrecisePEG
Acid-PEG9-Methyl Ester
Sinonimo/i:
3-oxo-2,6,9,12,15,18,21,24,27,30-decaoxatritriacontan-33-oic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C23H44O13/c1-27-23(26)3-5-29-7-9-31-11-13-33-15-17-35-19-21-36-20-18-34-16-14-32-12-10-30-8-6-28-4-2-22(24)25/h2-21H2,1H3,(H,24,25)
Inchi Key
OBQQYTZUVFACEQ-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
-20
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
ambient
Physical Form
Yellow
MSDS
https://precisepeg.com/cdn/shop/files/AG-2509_SDS.pdf
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)