Vai a
PG9H9BC7AFD8
PrecisePEG
Fmoc-Ala-PAB-PNP
Sinonimo/i:
(9H-fluoren-9-yl)methyl hydrogen (S)-(1-((4-((((4-nitrophenoxy)carbonyl)oxy)methyl)phenyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)carbonimidate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C32H27N3O8/c1-20(33-31(37)41-19-29-27-8-4-2-6-25(27)26-7-3-5-9-28(26)29)30(36)34-22-12-10-21(11-13-22)18-42-32(38)43-24-16-14-23(15-17-24)35(39)40/h2-17,20,29H,18-19H2,1H3,(H,33,37)(H,34,36)/t20-/m0/s1
Inchi Key
ODXKCZQROHNIJD-FQEVSTJZSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)