Passa al contenuto
PG9H9BC7B112
PrecisePEG
Aminooxy-PEG3-Azide
Sinonimo/i:
O-(2-(2-(2-(2-azidoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)hydroxylamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H18N4O4/c9-12-11-1-2-13-3-4-14-5-6-15-7-8-16-10/h1-8,10H2
Inchi Key
WSRXFPCTWIFEOF-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
-20
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
ambient
Physical Form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aminooxy-PEG3-Azide
MSDS
https://precisepeg.com/cdn/shop/files/AG-1723_SDS.pdf
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)