Vai a
PG9H9BC7B16C
PrecisePEG
endo BCN-PEG3-Alcohol
Sinonimo/i:
((1R,8S,9s)-bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-yl)methyl hydrogen (2-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)carbonimidate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C19H31NO6/c21-8-10-24-12-14-25-13-11-23-9-7-20-19(22)26-15-18-16-5-3-1-2-4-6-17(16)18/h16-18,21H,3-15H2,(H,20,22)/t16-,17+,18-
Inchi Key
RPISEOIEEFQRPT-BCDXTJNWSA-N
Storage temp.
-20
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
ambient
Physical Form
Yellow
MSDS
https://precisepeg.com/cdn/shop/files/AG-2032_SDS.pdf
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)