Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C17H19NO5/c19-17(23-13-9-7-12(8-10-13)18(20)21)22-11-16-14-5-3-1-2-4-6-15(14)16/h1-2,7-10,14-16H,3-6,11H2/b2-1+/t14-,15+,16+
Inchi Key
JSYLBRUJIPTSJM-DTGUECQKSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?