Vai a
COLLDISP-RO
Roche
Collagenasi/dispasi®
lyophilized, non-sterile, optimum pH 7.0-8.0
Sinonimo/i:
collagenasi
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
172,00 €
500 mg
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
791,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Specific activity:
>0.8 U/mg lyophilizate, pH 7.5, 37 °C (casein as substrate, Dispase)
Biological source:
enzyme from Bacillus polymyxa ( Dispase ), enzyme from bacterial ( Collagenase from Vibrio alginolyticus)
Concentration:
1 mg/mL (Collagenase: 0.1U/mL, Dispase: 0.8U/mL)
172,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
enzyme from Bacillus polymyxa ( Dispase ), enzyme from bacterial ( Collagenase from Vibrio alginolyticus)
sterility
non-sterile
form
lyophilized
collagenase activity
>0.1 U/mg lyophilizate, 25 °C (4-phenyl-azobenzyl-oxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg as substrate)
specific activity
>0.8 U/mg lyophilizate, pH 7.5, 37 °C (casein as substrate, Dispase)
packaging
pkg of 100 mg (10269638001), pkg of 500 mg (11097113001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
1 mg/mL (Collagenase: 0.1U/mL, Dispase: 0.8U/mL)
technique(s)
tissue processing: suitable
color
light yellow to brown
optimum pH
7.0-8.0
solubility
water: soluble
UniProt accession no.
application(s)
life science and biopharma
sample preparation
foreign activity
proteolytic activities <0.1 U/mg (hemoglobin as the substrate)
storage temp.
2-8°C
General description
La dispasi è una proteasi delicata, neutra e ad azione rapida che separa l′epidermide intatta dal derma. Separa inoltre le cellule epiteliali intatte coltivate dal substrato. Scinde la zona della membrana basale e lascia intatte le cellule epiteliali. La collagenasi è una proteasi che scinde la proteina a tripla elica chiamata collagene. Esistono tre tipi di collagenasi tissutali; appartengono alla famiglia delle metalloproteinasi della matrice (MMP). La collagenasi ottenuta da Clostridium histolyticum ha un′attività molto forte e digerisce collagene da entrambe le estremità, a basse temperature fino a 4-10 °C.
Application
La collagenasi/Dispase® è stata usata per la preparazione di cellule provenienti da un′ampia varietà di tessuti e organi.
Biochem/physiol Actions
La collagenasi degrada il collagene nativo. Dispase® è una proteasi aspecifica.
Preparation Note
Attivatore: Ca2+
Concentrazione di lavoro: circa 1mg/mL (collagenasi: 0,1 U/mL, dispasi: 0,8 U/mL)
Attività enzimatica:
Collagenasi 0,1 U/mg liofilizzato (secondo Wünsch) (+25 °C, 4-fenil-azobenzil-ossicarbonil-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg come substrato)
Dispase®: 0,8 U/mg liofilizzato (secondo Wünsch) (+37 °C, caseina come substrato, pH 7,5)
Attività proteolitiche contaminanti: <0,1 U/mg liofilizzato (emoglobina come substrato)
Soluzione di lavoro: Preparazione della soluzione di lavoro Sciogliere l′enzima in acqua a una concentrazione finale di 100 mg/mL. Diluire con PBS (senza Ca2+/Mg2+) a una concentrazione finale di 1 mg/mL e filtrare attraverso un filtro a membrana sterile da 0,2 μm.
Concentrazione enzimatica della soluzione sterile: Collagenasi, 0,1 U/mL di PBS; Dispase®, 0,8 U/mL di PBS.
Inibitori:
Inibitori delle collagenasi: EDTA, EGTA
La collagenasi/dispasi non è inibita dal siero.
Condizioni di stoccaggio (soluzione di lavoro): Da -15 a -25 °C
La soluzione ricostituita è stabile a una temperatura compresa tra -15 e -25 °C.
Nota: Conservare in aliquote appropriate ed evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Conservare in condizioni asciutte.
Ricostituzione in acqua (100 mg/mL). Ulteriore diluizione con PBS (tampone fosfato salino) (senza Ca2+/Mg2+).
Other Notes
Collagenasi da Vibrio alginolyticus, Dispase® da Bacillus polymyxa
Da utilizzare solo per ricerca nel settore Life Science. Non usare a scopo diagnostico.
EC 3.4.24.4 & 3.4.24.3
Un′unità equivale all′attività enzimatica che, nelle condizioni di analisi, libera in un minuto amminoacidi e peptidi positivi alla folina corrispondenti a 1 μmol di tirosina.
Legal Information
Dispase is a registered trademark of Godo Shusei Co., Ltd.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SCR139B20223SCR140
description
lyophilized, non-sterile, optimum pH 7.0-8.0
description
Animal Free Collagenase/Dispase Blend I is a mixture of animal free collagenase, type B, and neutral protease/dispase, and is inteneded to be used when a more potent enzymatic dissociatation solution than collagnaease is desired.
description
Tissue dissociation blend, lyophilized powder, suitable for cell culture
description
Animal Free Collagenase/Dispase Blend II is a mixture of animal free collagenase, type B, and neutral protease/dispase, and is inteneded to be used when a more potent enzymatic dissociatation solution than collagnaease is desired.
biological source
enzyme from Bacillus polymyxa ( Dispase ), enzyme from bacterial ( Collagenase from Vibrio alginolyticus)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
technique(s)
tissue processing: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
specific activity
>0.8 U/mg lyophilizate, pH 7.5, 37 °C (casein as substrate, Dispase)
specific activity
-
specific activity
≥2 units/mL Dispase II
specific activity
-
application(s)
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
concentration
1 mg/mL (Collagenase: 0.1U/mL, Dispase: 0.8U/mL)
concentration
-
concentration
0.1 mg/mL (DNase), 1 mg/mL (collagenase)
concentration
-
form
lyophilized
form
-
form
lyophilized powder
form
-
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
does not flash
Punto di infiammabilità (°C)
does not flash
Codici di pericolo
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
10035-04-8
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)