Vai a
82003BC
Assurance® GDS Adaptor Box Power Cable EU
Assurance GDS®
Sinonimo/i:
Power Cable
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
16,20 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
26121629
eCl@ss:
27400102
16,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
Assurance GDS®
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with BioControl GDS
storage temp.
room temp
General description
The Assurance® GDS Adaptor Box Power Cable EU is an essential part to be used with the GDS Adaptor Box for the GDS Rotor-Gene Q. As part of the GDS system, the Adaptor Box improves laptop connectivity and PCR run flexibility, allowing one laptop to control up to five Rotor-Genes at one time.
Application
The Assurance® GDS Adaptor Box Power Cable EU is an essential part used with the Assurance® GDS Adaptor Box.
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
82002BC82004BC82005BC
description
Assurance GDS®
description
Assurance GDS®
description
Assurance GDS®
description
Assurance GDS®
compatibility
for use with BioControl GDS
compatibility
for use with BioControl GDS
compatibility
for use with BioControl GDS
compatibility
for use with BioControl GDS
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
product line
Assurance GDS®
product line
Assurance GDS®
product line
Assurance GDS®
product line
Assurance GDS®
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)