Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 123,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiGeneral description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description analytical standard | description certified reference material | description purum p.a., anhydrous, ≥98.0% (RT) |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) - |
| technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) - |
| format single component solution | format single component solution | format - |
| Quality Level 100, 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade analytical standard, certified reference material | grade purum p.a. |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?