Vai a
PHR8564
Nitroso aryl piperazine solution
1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material
Sinonimo/i:
11-(4-nitrosopiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, Quetiapine EP Impurity B Nitroso Analog, N-Nitroso Aryl Piperazine Quatiapine, Quetiapine nitroso intermediate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
235,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H16N4OS
Peso molecolare:
324.40
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
25140904
235,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
API family
quetiapine
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
1 mg/mL in methanol
application(s)
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Analysis Note
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1592715
description
1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
single component solution
format
neat
grade
certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
agency
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
agency
USP
Quality Level
300
Quality Level
-
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
-
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto di infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)