Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 201,00 € |
Informazioni su questo articolo
201,00 €
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
5738 mPa.s(25.00 °C)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
mixture
General description
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description viscosity 5738 mPa.s (25.00 °C) | description viscosity 75.19 mPa.s (25.00 °C) | description viscosity 29.04 mPa.s (25.00 °C) | description viscosity 250.0 mPa.s (25.00 °C) |
| format mixture | format mixture | format mixture | format mixture |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| viscosity 5738 mPa.s(25.00 °C) | viscosity 75.19 mPa.s(25.00 °C) | viscosity 29.04 mPa.s(25.00 °C) | viscosity 250.0 mPa.s(25.00 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mineral Oil Rotational Viscosity Standard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?