Vai a
TURB4000P
Turbidity 4000 NTU Calibration Standard - Polymer Bead
certified reference material
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
grade
certified reference material
Quality Segment
manufacturer/tradename
RTC TURB4000-100-P
concentration
in H2O
application(s)
environmental
format
matrix material
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)