Vai a
02065
Adenosine 5′-triphosphate, immobilized on Agarose 4B
suitable for affinity chromatography, powder (lyophilized)
Sinonimo/i:
5′-ATP-agarose 4B
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
3530,00 €
2471,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160414
Form:
powder (lyophilized)
Storage temp.:
−20°C
2471,00 €
Prezzo di listino3530,00 €Risparmia il 30%
Sconto Esclusivo Online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder (lyophilized)
Quality Segment
contains
60% lactose as stabilizer
technique(s)
affinity chromatography: suitable, protein detection: suitable
capacity
≥1 μmol/mL, packed gel capacity (5′-ATP)(bound by a C6-spacer to C-8 of ATP)
storage temp.
−20°C
General description
The lactose-stabilizer must be removed prior to use by washing the gel onto filter with water or buffer.
Application
Adenosine 5′-triphosphate, immobilized on Agarose 4B (5′-ATP-agarose 4B) is intended for use in affinity chromatography. 5′-ATP-agarose 4B has been shown to bind enzymes with affinity to 5′-ATP. 5′-ATP-agarose 4B may be considered for used with enzymes that bind to other ATP-agarose and sepharose affinity media or beads.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Purification of cofactor-dependent enzymes by affinity chromatography.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A2767A68881191
description
suitable for affinity chromatography, powder (lyophilized)
description
lyophilized powder
description
aqueous glycerol suspension
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder (lyophilized)
form
lyophilized powder
form
aqueous glycerol suspension
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
capacity
≥1 μmol/mL, packed gel capacity (5′-ATP)(bound by a C6-spacer to C-8 of ATP)
capacity
-
capacity
-
capacity
-
technique(s)
affinity chromatography: suitable, protein detection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
contains
60% lactose as stabilizer
contains
-
contains
-
contains
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)