Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H29NaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.43
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
MDL number:
description
anionic
form
liquid
concentration
~27% in H2O
SMILES string
[Na+].CCCCC(CC)CCC(CC(C)C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H30O4S.Na/c1-5-7-8-13(6-2)9-10-14(11-12(3)4)18-19(15,16)17;/h12-14H,5-11H2,1-4H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI key
FVEFRICMTUKAML-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
Alkyl sodium sulfate surfactant.
These are the same anionic surfactants formerly produced by Union Carbide under the Tergitol name.
Legal Information
Niaproof is a registered trademark of Niacet Corp.
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Niaproof® 4
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?