Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 385,00 € |
Informazioni su questo articolo
385,00 €
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Quality Segment
product line
PRECISIO® Kinase
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
1035-1401 nmol/min·mg
mol wt
~132 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... ABL2(27)
Biochem/physiol Actions
Physical form
.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution | description - | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody | description clone 5C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| Gene Information human ... ABL2(27) | Gene Information human ... ABL2(27) | Gene Information human ... ABL2(27) | Gene Information human ... ABL2(27) |
| specific activity 1035-1401 nmol/min·mg | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
| form buffered aqueous glycerol solution | form liquid | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
288-32-4
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?