Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H8O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.12
EC Number:
200-066-2
UNSPSC Code:
10171502
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
84272
MDL number:
eCl@ss:
32150211
assay
≥98% ( with iodine, titration)
form
powder
mol wt
Mw 176.12 g/mol
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
white to off-white
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
solubility
water: soluble 50 mg/mL
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Gene Information
human ... SLC23A2(9962)
Disclaimer
May darken in storage.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido L-ascorbico
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?