Vai a
A5352
L-(+)-2-Amino-6-phosphonohexanoic acid
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
L-AP6
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14NO5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.15
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
SMILES string
N[C@@H](CCCCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H14NO5P/c7-5(6(8)9)3-1-2-4-13(10,11)12/h5H,1-4,7H2,(H,8,9)(H2,10,11,12)/t5-/m0/s1
InChI key
QIOXWRQXHFVNLV-YFKPBYRVSA-N
Biochem/physiol Actions
L-(+)-2-Amino-6-phosphonohexanoic acid (L-AP6) is an excitatory glutamate analogue that is able to depolarize L-quisqualic acid (QUIS)-sensitized CA1 rat hippocampal neurons.
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)