Vai a
A8501
Adamantane
Sinonimo/i:
Tricyclo[3.3.1.13,7]decane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
EC Number:
206-001-4
UNSPSC Code:
12352103
eCl@ss:
32150313
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)