Vai a
A8906
Apigenin 7-O-neohesperidoside
Sinonimo/i:
Rhoifolin, Rhoifoloside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H30O14
Numero CAS:
Peso molecolare:
578.52
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
241-335-4
MDL number:
eCl@ss:
39020601
form
solid
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2Oc3cc(O)c4C(=O)C=C(Oc4c3)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O14/c1-10-20(32)22(34)24(36)26(37-10)41-25-23(35)21(33)18(9-28)40-27(25)38-13-6-14(30)19-15(31)8-16(39-17(19)7-13)11-2-4-12(29)5-3-11/h2-8,10,18,20-30,32-36H,9H2,1H3/t10-,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+/m0/s1
InChI key
RPMNUQRUHXIGHK-PYXJVEIZSA-N
Application
Apigenin 7-O-neohesperidoside is a flavonoid found in plants such as Paeonia suffruticosa and Buddleja albiflora. Apigenin 7-O-neohesperidoside is useful as a reference compound in procedures for the separation and detection of flavonoids.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apigenin 7-O-neohesperidoside
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)