Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
Spedizione prevista il10 dicembre 2026daSchnelldorf Distribution | 87,50 € |
Informazioni su questo articolo
87,50 €
Spedizione prevista il10 dicembre 2026Dettagli
material
polypropylene
packaging
case of 5
manufacturer/tradename
Corning TR8300-A
General description
Application
Features and Benefits
- Supports freezing at -80°C and autoclaving at 121°C
- Alpha-numeric sample identification
- 100 x 1.5 to 2.0 mL tube capacity
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description PP, Multi-Color Pack (Blue, Pink, Orange, Yellow, Green) 100 x 1.5/2.0 mL 42 x 142 x 55 mm | description PP, Natural Color, 100 x1.5/2.0mL (5/pack) | description PP - Opaque Black for Light Sensitive Samples | description PP, Blue |
| manufacturer/tradename Corning TR8300-A | manufacturer/tradename Corning TR8300 | manufacturer/tradename Corning TR8300-BLK | manufacturer/tradename Corning TR8300-B |
| material polypropylene | material natural polypropylene | material opaque black polypropylene | material blue polypropylene |
| packaging case of 5 | packaging case of 5 | packaging case of 2 | packaging case of 5 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Axygen® 100 place Microtube Box with hinged lid
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?