Vai a
BPS50030
HDAC Developer (2X)
Sinonimo/i:
buffers
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41105331
eCl@ss:
32160703
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
-65 to -96°C
General description
HDAC assay developer is an essential reagent for signal generation in HDAC assays performed with any of BPS Bioscience′s HDAC fluorimetric substrates or assay kits. An appropriate fluorimetric substrate, comprising an acetylated lysine side chain, is first incubated with a sample containing HDAC activity (nuclear or cellular extract, purified enzyme, bead-bound immunocomplex, etc.). Deacetylation of the substrate sensitizes it so that, in a second step, treatment with the HDAC assay developer produces a fluorophore. Trichostatin A is included as an ′inhibitor stop′ for class I and II HDACs.Datasheet
Application
Study of HDAC kinetics, regulation and inhibitor sensitivity. Ideal for drug discovery and HTS applications and cell-based HDAC assays.
Datasheet and Protocols may be found here.
Preparation Note
A 2x concentrate. Product is to be used (undiluted) at 1:1 ratio with HDAC reaction.
Analysis Note
Avoid freeze/thaw cycles. Use product undiluted.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
BPS53029BPS78856566328
vibrant-m
BPS50030
HDAC Developer (2X)
vibrant-m
BPS78856
U2 Assay Buffer
description
-
description
-
description
-
description
-
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
-
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
9002-07-7
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)