Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116155
eCl@ss:
32160703
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimanufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
2-8°C
General description
This liquid BPS Medium is optimized for use with many BPS Reporter Kits including:
- 60612: AP1 Reporter Kit (JNK Pathway)
- 60514: ARE Reporter Kit (Nrf2 Antioxidant Pathway)
- 60611: CRE/CREB Reporter Kit (cAMP/PKA Signaling Pathway)
- 60614: NF-κB Reporter Kit (NF-κB Signaling Pathway)
- 60509: Notch1/CSL Reporter Kit (Notch Signaling Pathway)
- 60654: SBE Reporter Kit (TGFβ/SMAD signaling pathway)
- 60511: SRE Reporter Kit (MAPK/ERK Signaling Pathway)
- 60500: TCF/LEF Reporter Kit (Wnt Signaling Pathway)
Application
Datasheets and Protocols may be found here.
Preparation Note
Sterile filtered (0.2 µm) and Mycoplasma-free
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
10043-52-4
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?